Learn More
Lactona del ácido carboxílico de ivacaftor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ivacaftor Carboxylic Acid Lactone |
| CAS | 1246213-41-1 |
| Fórmula molecular | C24H24N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[5-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-6-benzofuranyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide, N-(5-(tert-Butyl)-3,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofuran-6-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24N2O4/c1-23(2,3)15-10-16-19(30-22(29)24(16,4)5)11-18(15)26-21(28)14-12-25-17-9-7-6-8-13(17)20(14)27/h6-12H,1-5H3,(H,25,27)(H,26,28) |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc2c(OC(=O)C2(C)C)cc1NC(=O)C3=CNc4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | N-(5-terc-butil-3,3-dimetil-2-oxo-1-benzofuran-6-il)-4-oxo-1H-quinolin-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 404.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1736 |