Learn More
Ivacaftor (4-terbutil-d9) (Mayor), TRC
Código de producto. 30404379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404379 1 mg
30400674 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9406031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1413431-07-8
Fórmula molecular C24H19D9N2O3
Peso molecular (g/mol) 401.55
Sinónimo N-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide (Major)
Nombre IUPAC N-(2-(tert-butilo)-5-hidroxi-4-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxamida
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2NC=C1C(NC3=C(C(C)(C)C)C=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)=C3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivacaftor (4-tertbutyl-d9)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)/i4D3,5D3,6D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.27
Porcentaje de pureza >95%