Learn More
N-óxido de ivabradina (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30395885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395885 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30395885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI94052025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivabradine N-Oxide
CAS 2511244-97-4
Fórmula molecular C27 H36 N2 O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3-(7,8-Dimethoxy-2-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-3H-benzo[d]azepin-3-yl)-N-(((S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl)-N-methylpropan-1-amine Oxide, Ivabradine N-Oxide, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methyloxidoamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy- (ACI), 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylox
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O6/c1-29(31,17-21-11-20-14-25(34-4)26(35-5)16-22(20)21)10-6-8-28-9-7-18-12-23(32-2)24(33-3)13-19(18)15-27(28)30/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3/t21-,29?/m1/s1
SMILES COc1cc2CCN(CCC[N+](C)([O-])C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Nombre IUPAC Óxido de N-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]metil]-3-(7,8-dimetoxi-4-oxo-2,5-dihidro-1H-3-benzazepin-3-il)-N-metilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 484.584
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.257