Learn More
Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
N-Demethyl Ivabradine Hcl is a metabolite of Ivabradine, which is a specific inhibitor of the funny channel.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ivabradine metabolite N-Demethyl Ivabradine hydrochloride |
| CAS | 1246638-08-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H35ClN2O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Demethyl ivabradine hydrochloride |
| SMILES | O=C1N(CCCNC[C@@H]2C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 491.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.02 |
| Mostrar más |