Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ivabradina
Código de producto. 17261212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261212 250 mg 250 miligramos
17251212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261212 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466282500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 148849-67-6 | C27H36N2O5·HCl, C27H37ClN2O5 | 505.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148849-67-6
Fórmula molecular C27H36N2O5·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de ivabradina
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: Solubles en DMSO y metanol
Punto de fusión de 140,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 505,05
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ivabradine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ivabradine hydrochloride