Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de ivabradina |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: Solubles en DMSO y metanol |
| Punto de fusión | de 140,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 505,05 |
| Clave InChI | HLUKNZUABFFNQS-ZMBIFBSDSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3CC4=CC(OC)=C(OC)C=C34)CC2)C=C1OC |
| Nombre IUPAC | hydrogen 3-[3-({[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl}(methyl)amino)propyl]-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-2-one chloride |
| Peso molecular (g/mol) | 505.05 |