Learn More
Estándar IUPAC pH 4,005, Hach Lange™
Código de producto. 10287932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10287932 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 10287932 Proveedor Hach N.º de proveedor S11M002
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una precisión de 10.012 ±0,010 y un pH de 4,005, este tampón estándar de pH es trazable a la escala de pH IUPAC y NIST .
  • Trazables según la escala de pH de la IUPAC y el NIST
  • Cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborada de acuerdo con la ISO31
  • La competencia e integridad de un laboratorio reconocido internacionalmente para estar acreditado en la medición de material de referencia de pH y conductividad
  • Período de validez de 48 meses a partir de la fecha de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 4.005
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Trazabilidad según el NIST Sí