Learn More
IU1-47, MedChemExpress
Código de producto. 16487757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487757 5 mg 5 miligramos
16425038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122243
MedChemExpress IU1-47 is a potent and specific USP14 inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. IU1-47 inhibits IsoT/USP5 with an IC50 of 20 μM. IU1-47 induces tau elimination in cultured neurons.
IU1-47 is a potent and specific USP14 inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. IU1-47 inhibits IsoT/USP5 with an IC50 of 20 μM. IU1-47 induces tau elimination in cultured neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IU1-47
CAS 670270-31-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23ClN2O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (50.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(CN2CCCCC2)=O)=C(N1C3=CC=C(C=C3)Cl)C
Peso molecular (g/mol) 330.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.85
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration