Learn More
ITX5061, MedChemExpress
Código de producto. 16470418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470418 5 mg 5 miligramos
16437958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19900
MedChemExpress ITX5061 is a type II inhibitor of p38 MAPK and also an antagonist of scavenger receptor B1 (SR-B1).
ITX5061 is a type II inhibitor of p38 MAPK and also an antagonist of scavenger receptor B1 (SR-B1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ITX5061
CAS 1252679-52-9
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H38ClN3O7S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (134.32 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(C)(C)C)=CC(NS(=O)(C)=O)=C1OC)C(C2=C3C=CC=CC3=C(OCCN4CCOCC4)C=C2)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 620.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.16
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus