Learn More
ITX3, MedChemExpress
Descripción
ITX3 is a specific and nontoxic inhibitor of the TrioN (N-terminal GEF domain of the multidomain Trio protein) with IC50 of 76 uM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ITX3 |
| CAS | 347323-96-0 |
| Color | Light Green |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H17N3OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (5.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(/C1=C\C2=C(C)N(C(C)=C2)C3=CC=CC=C3)N4C(S1)=NC5=CC=CC=C45 |
| Peso molecular (g/mol) | 371.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.45 |
| Mostrar más |