Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para salas limpias
Código de producto. 11555315 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
18 x 46 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11555315 Blanco 18 x 46 in paquete de 8
11545315 Azul 18 x 46 in paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11555315 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor AMA184681W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    223.69€ / paquete de 8
    Ahorro 34.31€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Cuenta con un agente antimicrobiano para evitar la proliferación bacteriana.
  • Marcos y alfombrillas adhesivas para salas limpias y áreas críticas
  • Fabricados en polietileno (alfombrillas) y poliestireno (marcos)
  • Captura y retiene las partículas de contaminantes de los pies y las ruedas.
  • La hoja de polietileno extraíble con revestimiento adhesivo atrapa las partículas y evita la transferencia.
  • Pestañas numeradas para simplificar el inventario y la sustitución
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18 x 46 in
Para utilizar con (aplicación) Control de contaminación
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45.72 cm
Material Polietileno, poliestireno
Tipo Tapete para sala limpia
Anchura (imperial) 46 in
Anchura (métrico) 1.17 m