Learn More
ITSA-1, MedChemExpress
Código de producto. 16469616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469616 50 mg 50 miligramos
16434356 100 mg 100 miligramos
16432596 25 mg 25 miligramos
16413058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100508
MedChemExpress ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ITSA-1
Forma física Solid
CAS 200626-61-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H7Cl2N3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (109.54 mM)
SMILES O=C(N1N=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 292.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.12
Porcentaje de pureza 98.0%