Learn More
Itraconazole, MedChemExpress
Produktkod. 16461876
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
16461876 500 mg 500 miligramos
16407356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16461876 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17514
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Itraconazole (R51211) is a triazole antifungal agent and a potent and orally active Hedgehog (Hh) signaling pathway antagonist with an IC50 of ∼800 nM. Itraconazole potently inhibits lanosterol 14α-demethylase (cytochrome P450 enzyme), thereby inhibits the oxidative conversion of lanosterol to ergosterol. Itraconazole has anticancer and antiangiogenic effects. Itraconazole is a oxysterol-binding protein (OSBP) inhibitor.
Itraconazole (R51211) is a triazole antifungal agent and a potent and orally active Hedgehog (Hh) signaling pathway antagonist with an IC50 of ∼800 nM. Itraconazole potently inhibits lanosterol 14α-demethylase (cytochrome P450 enzyme), thereby inhibits the oxidative conversion of lanosterol to ergosterol. Itraconazole has anticancer and antiangiogenic effects. Itraconazole is a oxysterol-binding protein (OSBP) inhibitor.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Itraconazole
Forma física Solid
CAS 84625-61-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H38Cl2N8O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R51211
Información de solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)[C@@]2(O[C@@H](COC3=CC=C(N4CCN(C5=CC=C(N(C=NN6C(C)CC)C6=O)C=C5)CC4)C=C3)CO2)CN7C=NC=N7
Peso molecular (g/mol) 705.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 705.63
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.