Learn More
Itraconazole, MedChemExpress
Descripción
Itraconazole (R51211) is a triazole antifungal agent and a potent and orally active Hedgehog (Hh) signaling pathway antagonist with an IC50 of ∼800 nM. Itraconazole potently inhibits lanosterol 14α-demethylase (cytochrome P450 enzyme), thereby inhibits the oxidative conversion of lanosterol to ergosterol. Itraconazole has anticancer and antiangiogenic effects. Itraconazole is a oxysterol-binding protein (OSBP) inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Itraconazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 84625-61-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H38Cl2N8O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | R51211 |
| Información de solubilidad | DMSO : 6.25 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |