Learn More
Impureza de itraconazol desetileno-seco-piperazina di-N-formilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Itraconazole Desethylene-seco-Piperazine di-N-Formyl |
| CAS | 1199350-02-1 |
| Fórmula molecular | C35 H36 Cl2 N8 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | rel-N-[2-[[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]formylamino]ethyl]-N-[4-[1,5-dihydro-1-(1-methylpropyl)-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H36Cl2N8O6/c1-3-25(2)45-34(48)44(22-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41(23-46)14-15-42(24-47)28-9-11-30(12-10-28)49-17-31-18-50-35(51-31,19-43-21-38-20-39-43)32-13-4-26(36)16-33(32)37/h4-13,16,20-25,31H,3,14-15,17-19H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N(CCN(C=O)c3ccc(OC[C@H]4CO[C@@](Cn5cncn5)(O4)c6ccc(Cl)cc6Cl)cc3)C=O |
| Nombre IUPAC | N-[4-(1-butan-2-il-5-oxo-1,2,4-triazol-4-il)fenil]-N-[2-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]-N-formilanilino]etil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 735.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 734.2135 |