Learn More
Itraconazol-d5 (principal), TRC
Código de producto. 30396673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30396673 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9375021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itraconazole 2-butyl-3,3,4,4,4-d5
CAS 1217510-38-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C35 2H5 H33 Cl2 N8 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Itraconazole-d5, Itraconazole-D5 (2-butyl-3,3,4,4,4-D5), rel-4-[4-[4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl-2,2,3,3,3-d5)-3H-1,2,4-triazol-3-one, 4-[4-[4-[4-[[trans-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl-2,2,3,3,3-d5]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1/i1D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
Nombre IUPAC 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metoxi]fenil]piperazina-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2il)-1,2,4-triazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 710.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 709.2707
Porcentaje de pureza >95