Learn More
R&D Systems™ Itraconazole
Descripción
Itraconazole is a SMO antagonist (IC50 = 690 nM); acts at different binding site to cyclopamine (Cat. No. 1623). Also cytochrome p450 inhibitor (IC50 = 16-26 nM). Inhibits cell cycle at G1 phase in vitro and blocks angiogenesis in vivo (IC50 = 160 nM). Antifungal.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 84625-61-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Smoothened Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C35H38Cl2N8O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 705.63 |
| Pureza | >99% |