Learn More
Itraconazol 2,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30457893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457893 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457893 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0258.0036
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Itraconazol 2,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itraconazole
CAS 84625-61-6
Nombres de analitos o componentes Itraconazole
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C35 H38 Cl2 N8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Itraconazole, 3 H-1,2,4-Triazol-3-one, 4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-, rel-, cis-Itraconazole, 4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-, rel-, Candistat, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one, rel-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3 H-1,2,4-triazol-3-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31 H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
SMILES CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5 CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
Nombre IUPAC 2-butan-2-il-4-[4-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]fenil]-1,2,4-triazol-3-ona
Solvent or Matrix Dimetilsulfóxido
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 705.63
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 704,2393 g/mol