Learn More
N-óxido de itoprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Itopride N-oxide |
| CAS | 141996-98-7 |
| Fórmula molecular | C20 H26 N2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2O5/c1-22(2,24)11-12-27-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(25-3)19(13-16)26-4/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23) |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 2-[4-[[(3,4-dimetoxibenzoil)amino]metil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 374.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1842 |