Learn More
Clorhidrato de Itopride, TRC
Código de producto. 30010415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010415 50 mg 50 miligramos
17944085 10 mg 10 miligramos
17922865 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI93150050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122892-31-3
Fórmula molecular C20 H26 N2 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 394.89
Sinónimo N-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxybenzamide Hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Ganaton, HSR 803, Itopride hydrochloride
Nombre IUPAC N-[[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]metil]-3,4-dimetoxibenzamida; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itopride Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1659
Porcentaje de pureza >95%