Learn More
Itopride hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462206 500 mg 500 miligramos
16441048 5 g 5 g
16438436 100 mg 100 miligramos
16422269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0732
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).
Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itopride hydrochloride
CAS 122892-31-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27ClN2O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo HSR803
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (126.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 394.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.89
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation