Learn More
Tocris Bioscience™ ITH 12575, Tocris Bioscience™
Mitochondrial Na+/Ca2+ exchange (mNCX) inhibitor.
Marca: Tocris Bioscience™ 5692/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ITH 12575 is a mitochondrial Na+/Ca2+ exchange (mNCX) inhibitor. Reduces Ca2+ efflux from the mitochondria to the cytosol in HeLa cells (EC50 = 0.69 μM). Protects against glutamate-induced excitotoxitiy in rat hippocampal slices and oligomycin A/rotenone induced oxidative stress in neuroblastoma cells in vitro.Especificaciones
| 7-Chloro-1,5-dihydro-5-[2-(1-methylethyl)phenyl]-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one | |
| 50 mg | |
| Solid | |
| Bioactive Small Molecule |
| 1802013-08-6 | |
| Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol | |
| White |
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only.