Learn More
ITD-1, MedChemExpress
Código de producto. 16475298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475298 10 mg 10 miligramos
16435956 100 mg 100 miligramos
16431507 50 mg 50 miligramos
16428017 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12704
MedChemExpress ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ITD-1
CAS 1099644-42-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 28 mg/mL (67.39 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)OCC
Peso molecular (g/mol) 415.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.52
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation