Learn More
Anhídrido itacónico, TRC
Código de producto. 30390836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390836 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9310055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itaconic Anhydride
CAS 2170-03-8
Fórmula molecular C5H4O3
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
Nombre IUPAC 3-metilideneoxolano-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 112.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016