Learn More
Anhídrido itacónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470718 500 g 500 g
11450718 25 g 25 g
11460718 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25216.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Itaconic anhydride is used in immobilization of β-glucosidase. It undergoes estrification to obtain suitable monomers for emulsion polymerization itaconates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido itacónico se utiliza en la inmovilización de la β-glucosidasa. Se somete a la estratificación para obtener monómeros adecuados para los itaconatos de polimerización por emulsión.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y con la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2170-03-8
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Número MDL MFCD00005530
Clave InChI OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
Nombre IUPAC 3-metilideneoxolano-2,5-diona
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itaconic anhydride
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2212
Punto de ebullición 114°C to 115°C (12 mmHg)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 97%