Learn More
Anhídrido itacónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Itaconic anhydride is used in immobilization of β-glucosidase. It undergoes estrification to obtain suitable monomers for emulsion polymerization itaconates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El anhídrido itacónico se utiliza en la inmovilización de la β-glucosidasa. Se somete a la estratificación para obtener monómeros adecuados para los itaconatos de polimerización por emulsión.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y con la humedad.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Itaconic anhydride |
| Punto de fusión | 68°C to 72°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2212 |
| Punto de ebullición | 114°C to 115°C (12 mmHg) |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |