Learn More
Ácido itacónico, TRC
Código de producto. 30402301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402301 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30402301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI93100025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itaconic Acid
CAS 97-65-4
Fórmula molecular C5H6O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Methylenebutanedioic Acid, Methylenesuccinic Acid, 2-Methylenebutanedioic Acid, 2-Methylenesuccinic Acid, 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxy-2-methylene-4-oxobutanoic Acid, Methylenebutanedioic Acid, NSC 3357, Propylenedicarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES OC(=O)CC(=C)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 130.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0266