Learn More
Ácido itacónico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10549040 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10457700 250 g Frasco de plástico 250 g
11945031 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10549040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122810010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-65-4
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.1
Clave InChI LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
Nombre IUPAC ácido 2-metilidenobutandioico
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itaconic acid
Punto de fusión 165.0°C to 168.0°C
Color De beige a blanco
Densidad 1.5700g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2C(=CH2)CO2H
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,76
Índice Merck 15,529
Gravedad específica 1.57
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in most other common organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Itaconic acid, 99+%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid