Learn More
Itacitinib adipate, MedChemExpress
Código de producto. 16487216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487216 100 mg 100 miligramos
16473267 50 mg 50 miligramos
16469777 5 mg 5 miligramos
16461659 1 mg 1 miligramo
16407258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16997A
MedChemExpress Itacitinib adipate is an orally bioavailable and selective JAK1 inhibitor which has been tested for efficacy and safety in a phase II trial in myelofibrosis.
Itacitinib adipate is an orally bioavailable and selective JAK1 inhibitor which has been tested for efficacy and safety in a phase II trial in myelofibrosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itacitinib adipate
CAS 1334302-63-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H33F4N9O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 137.5 mg/mL (196.52 mM)
SMILES N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(C5CCN(C(C6=C(F)C(C(F)(F)F)=NC=C6)=O)CC5)C1.O=C(O)CCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 699.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 699.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease