Learn More
Tocris Bioscience™ IT1t dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001566 10 mg 10 miligramos
30001589 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001566 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4596/10
Potent CXCR4 antagonist
Potent CXCR4 antagonist (IC50 = 1.1 nM in calcium mobilization assays). Orally available. Blocks interaction with the HIV envelope protein, gp120 (IC50 = 7 nM, inhibition of X4-tropic HIV-1IIIB attachment).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092776-63-0
Fórmula molecular C21H36Cl2N4S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IT1t dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.57
Pureza >99%
Peso molecular 479.567