Learn More
IT1t dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492736 25 mg 25 miligramos
16454616 100 mg 100 miligramos
16443378 10 mg 10 miligramos
16429906 50 mg 50 miligramos
16406107 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101458A
MedChemExpress IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist; inhibits CXCL12/CXCR4 interaction with an IC50 of 2.1 nM.
IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IT1t dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1092776-63-0
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H36Cl2N4S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (104.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.56 mM)
SMILES CC1(C)CN2C(CS/C(NC3CCCCC3)=N\C4CCCCC4)=CSC2=N1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 479.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.57
Porcentaje de pureza 99.89%