Learn More
ISX-9, MedChemExpress
Descripción
ISX-9 (Isoxazole 9) is a potent inducer of adult neural stem cell differentiation. ISX-9 activates Ca2+ influx through both voltage-gated Ca2+ channels and NMDA receptors and increases neuroD expression. ISX-9 also induces cardiomyogenic differentiation of Notch-activated epicardium-derived cells (NECs).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ISX-9 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 832115-62-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H10N2O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | Isoxazole 9 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (426.86 mM) |
| Mostrar más |