Learn More
Tocris Bioscience™ Istradefylline
Descripción
Potent and selective adenosine A2A receptor antagonist (Ki values are 2.2 and 150 nM for A2A and A1 receptors respectively). Anticataleptic and antiparkinson agent; reverses drug-induced motor dysfunction in animal models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Istradefylline |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.43 |
| Forma física | Solid |
| Color | Blanco |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 384.44 |