missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Istradefylline, MedChemExpress

Código de producto. 16475176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16475176 100 mg 100 miligramos
16484238 10 mg 10 miligramos
16451586 500 mg 500 miligramos
16450577 50 mg 50 miligramos
16431006 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16475176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Istradefylline is a very potent, selective and orally active adenosine A2A receptor antagonist with Ki of 2.2 nM in experimental models of Parkinson's disease.

Istradefylline is a very potent, selective and orally active adenosine A2A receptor antagonist with Ki of 2.2 nM in experimental models of Parkinson's disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Istradefylline
CAS 155270-99-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo KW-6002
Información de solubilidad DMSO : 25.33 mg/mL (65.89 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(N=C(/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3)N2C)N(CC)C(N1CC)=O
Peso molecular (g/mol) 384.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.43
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.