Learn More
Istradefylline, MedChemExpress
Código de producto. 16484238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484238 10 mg 10 miligramos
16475176 100 mg 100 miligramos
16451586 500 mg 500 miligramos
16450577 50 mg 50 miligramos
16431006 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10888
MedChemExpress Istradefylline is a very potent, selective and orally active adenosine A2A receptor antagonist with Ki of 2.2 nM in experimental models of Parkinson's disease.
Istradefylline is a very potent, selective and orally active adenosine A2A receptor antagonist with Ki of 2.2 nM in experimental models of Parkinson's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Istradefylline
CAS 155270-99-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo KW-6002
Información de solubilidad DMSO : 25.33 mg/mL (65.89 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(N=C(/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3)N2C)N(CC)C(N1CC)=O
Peso molecular (g/mol) 384.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.43
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration