Learn More
Istaroxime hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16432847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432847 50 mg 50 miligramos
16426768 10 mg 10 miligramos
16429317 5 mg 5 miligramos
16426896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16432847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15718A
MedChemExpress Istaroxime hydrochloride is a Na+/K+-ATPase inhibitor (IC50=0.11 μM) and a sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA 2) activator.
Istaroxime hydrochloride is a Na+/K+-ATPase inhibitor (IC50=0.11 μM) and a sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA 2) activator.
Specifications
Nombre del producto químico o material Istaroxime hydrochloride
Forma física Solid
CAS 374559-48-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H33ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo PST2744 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (113.36 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (62.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC([C@@]4([H])C/C(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C)=N/OCCN)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 396.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.95
Porcentaje de pureza 98.13%