Learn More
ISRIB, TRC
Código de producto. 30405037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405037 100 mg
30391544 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI926000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1597403-47-8
Fórmula molecular C22H24Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 451.34
Sinónimo N,N'-trans-1,4-Cyclohexanediylbis[2-(4-chlorophenoxy)acetamide], SMDC 750213
SMILES Clc1ccc(OCC(=O)N[C@@H]2CC[C@H](CC2)NC(=O)COc3ccc(Cl)cc3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ISRIB
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1113
Porcentaje de pureza >95%