Learn More
ISRIB (trans-isomer), MedChemExpress
Código de producto. 16465208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465208 10 mg 10 miligramos
16441427 50 mg 50 miligramos
16455896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12495
MedChemExpress ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ISRIB (trans-isomer)
CAS 1597403-47-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24Cl2N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.55 mg/mL (10.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](NC(COC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)COC3=CC=C(Cl)C=C3.[Relative stereochemistry]
Peso molecular (g/mol) 451.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration