Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE-bla HEK293T Cell Line
Descripción
La señalización celular de los interferones es una vía crucial que interviene en la defensa frente a los virus y en las enfermedades autoinmunes. La línea celular CellSensor® ISRE-bla HEK 293T es sensible al interferón alfa y puede usarse como sonda de la vía de señalización de JAK/STAT. La línea celular CellSensor™ ISRE-bla HEK 293T contiene el gen indicador de β-lactamasa bajo el control del elemento de respuesta estimulado por interferón (ISRE). Para crear esta línea celular, la construcción ISRE-bla se transdujo a células HEK 293T mediante lentivirus. A continuación, se utilizó citometría de flujo para aislar un grupo de clones sensibles a la estimulación del interferón alfa. El paquete de validación incluye una curva de respuesta de dosis para este ensayo respecto al interferón alfa. Si es cliente del sector académico y sin ánimo de lucro, consulte nuestros precios especiales.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Para utilizar con (aplicación) | Citocinas, vía de señalización |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Entrada diana | Vía de JAK/STAT (IFN de tipo I), TYK2, JAK1 |
| Tipo | Células en proceso de división |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Ruta de señalización |