Learn More
Isradipine, TRC
Código de producto. 30134705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134705 5 mg 5 miligramos
30007714 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9250005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75695-93-1
Fórmula molecular C19 H21 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 371.39
Sinónimo Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Nombre IUPAC 3-O-metil 5-O-propano-2-il 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-il)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isradipine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1481