Learn More
Isradipina, LoGiCal
Código de producto. 30464125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464125 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464125 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0466.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isradipine
CAS 75695-93-1
Nombres de analitos o componentes Isradipine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H21 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
Nombre IUPAC 3-O-metil 5-O-propan-2-ilo 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-il)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 371.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,1481 g/mol