Learn More
Isozeaxantina, TRC
Código de producto. 30407541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407541 10 mg -
30398103 5 mg 5 miligramos
30393704 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91846510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29065-03-0
Fórmula molecular C40H56O2
Peso molecular (g/mol) 568.87
Sinónimo Isozeaxanthin, all-trans-, all-trans-Isozeaxanthin, β-Carotene-4,4'-diol (6CI,8CI), β,β-Carotene-4,4'-diol
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(O)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isozeaxanthin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24,37-38,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+