Learn More
Isoxicam, TRC
Código de producto. 30134534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134534 10 g 10 g
17991445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91814510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34552-84-6
Fórmula molecular C14 H13 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 335.34
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-1,1-dioxi-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cc(C)on3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxicam
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0576