Learn More
Isoxepac, CRT
Código de producto. 30397417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397417 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI917700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H12 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC Ácido 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il)acético
Peso molecular (g/mol) 268.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0736
Porcentaje de pureza >95