Learn More
Isoxazolo[5,4-b]piridin-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine |
| CAS | 92914-74-4 |
| Fórmula molecular | C6H5N3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3O/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H2,7,9) |
| SMILES | Nc1noc2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | [1,2]oxazolo[5,4-b]piridin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0433 |