Learn More
Isoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438799 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15438799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01607.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole
CAS 288-14-2
Densidad 1.078
Punto de ebullición 93°C to 95°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Fórmula molecular C3H3NO
Índice de refracción 1.427
Número MDL MFCD00003149
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 103773
Sinónimo isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
Clave InChI CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CON=C1
Nombre IUPAC 1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 69.063
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 99%