Learn More
Isoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536651 50 g Frasco de vidrio 50 g
10245141 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412930500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-14-2
Fórmula molecular C3H3NO
Peso molecular (g/mol) 69.06
Número MDL MFCD00003149
Clave InChI CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
Nombre IUPAC 1,2-oxazol
SMILES C1=CON=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole
Nombre de nota 99%
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 95°C
Temperatura de inflamación 8°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4260 to 1.428
Cantidad 50 g
Beilstein 27, 14
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoxazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.