Learn More
Ácido isoxazol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464764 1 g 1 g
11474764 5 g 5 g
11484764 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464764 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13739.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21169-71-1 | C4H3NO3 | 113.072 g/mol
Reaction conditions were found to allow the exclusive formation of isoxazole-5-carboxylic acid derivatives by conjugate addition, in acidic medium, of hydroxylamine to β-alkoxyvinyl trichloromethyl ketone in synthesis and reactivity of isoxazoles. Isoxazole-5-carboxylic acid participates in the Synthesis and evaluation of acylguanidine FXa inhibitors. 1, 1, 1-trichloro-4-methoxy-3-penten-2-one postulated in the preparation of isoxazole-5-carboxylic acid from trichloroacetyl chloride, ethyl vinyl ether and hydroxylamine is developed in a fully saturated nitrogen atom theerefore there is no possibility of conjugation with 4- substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se descubrió que las condiciones de la reacción permitían la formación exclusiva de derivados de ácido isoxazol-5-carboxílico por adición conjugada, en medio ácido, de hidroxilamina a β-alcoxivinil triclorometil cetona en síntesis y reactividad de isoxazoles. El ácido isoxazol-5-carboxílico participa en la síntesis y evaluación de los inhibidores de la acilguanidina FXa. La 1, 1, 1-tricloro-4-metoxi-3-penten-2-ona ha participado en la preparación de ácido isoxazol-5-carboxílico a partir de cloruro de tricloroacetilo, éter de vinilo etílico e hidroxilamina, que se desarrolla en un átomo de nitrógeno completamente saturado, por lo que no hay posibilidad de conjugación con 4-sustituyentes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21169-71-1
Fórmula molecular C4H3NO3
Peso molecular (g/mol) 113.072
Número MDL MFCD00156151
Clave InChI MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
Nombre IUPAC ácido 1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 141°C to 144°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.