Learn More
Ácido Isoxazol-5-carboxílico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10630883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10630883 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10630883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS 21169-71-1
Punto de fusión 137°C to 138°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3NO3
Número MDL MFCD00156151
Cantidad 1 g
Sinónimo isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
Clave InChI MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1,2-oxazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 113.07
PubChem CID 2060599
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo