Learn More
Ácido isoxazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10254964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10254964 1 g 1 g
10732357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10301DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 21169-71-1
Fórmula molecular C4H3NO3
Peso molecular (g/mol) 113.072
Número MDL MFCD00156151
Clave InChI MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
Nombre IUPAC ácido 1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 97%